4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302598-5G PC302598-1G PC302598-25G
APOSPC302598-5GEA 1875 SEK
APOSPC302598-5G APOSPC302598-1G APOSPC302598-25G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO₂
Smältpunkt: 31…33 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660284
CAS nummer: 886502-33-6