3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302516-1G PC302516-5G
APOSPC302516-1GEA 2025 SEK
APOSPC302516-1G APOSPC302516-5G
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₃
MW: 248.20 g/mol
Smältpunkt: 94…97 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11519317
CAS nummer: 1005205-20-8