3-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302514-1G PC302514-5G
APOSPC302514-1GEA 2050 SEK
APOSPC302514-1G APOSPC302514-5G
3-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₈ClF₃O₃
Smältpunkt: 79…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09025399
CAS nummer: 916420-75-2