3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302512-1G PC302512-5G
APOSPC302512-1GEA 1375 SEK
APOSPC302512-1G APOSPC302512-5G
3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₂F₂O₄
Smältpunkt: 66…69 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11519324
CAS nummer: 1092460-76-8