3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302509-1G PC302509-5G
APOSPC302509-1GEA 1875 SEK
APOSPC302509-1G APOSPC302509-5G
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₃
Smältpunkt: 71…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11519318
CAS nummer: 881190-34-7