2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302448-25G PC302448-5G PC302448-1G
APOSPC302448-25GEA 5300 SEK
APOSPC302448-25G APOSPC302448-5G APOSPC302448-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅ClFN
Smältpunkt: 58…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660169
CAS nummer: 886500-98-7