2-Chloro-4,5-difluoroaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302442-25G PC302442-5G PC302442-100G
APOSPC302442-25GEA 2250 SEK
APOSPC302442-25G APOSPC302442-5G APOSPC302442-100G
2-Chloro-4,5-difluoroaniline
2-Chloro-4,5-difluoroaniline
Formel: C₆H₄ClF₂N
MW: 163,55 g/mol
Smältpunkt: 55…58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08448325
CAS nummer: 2613-32-3