2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302438-25G PC302438-5G PC302438-1G
APOSPC302438-25GEA 0 SEK
APOSPC302438-25G APOSPC302438-5G APOSPC302438-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
Smältpunkt: 195 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02258905
CAS nummer: 178974-97-5