2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Leverantör: Apollo Scientific
PC302431-1G PC302431-5G
APOSPC302431-1GEA 2450 SEK
APOSPC302431-1G APOSPC302431-5G
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₁F₂NO₃
Smältpunkt: 260 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09832370
CAS nummer: 1256482-63-9