2,3-Dichloro-6-fluorophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302430-10G PC302430-5G PC302430-1G
APOSPC302430-10GEA 5050 SEK
APOSPC302430-10G APOSPC302430-5G APOSPC302430-1G
2,3-Dichloro-6-fluorophenol 98%
2,3-Dichloro-6-fluorophenol
Formel: C₆H₃Cl₂FO
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 886497-60-5