α-Bromo-2,3-dichloro-6-fluorotoluene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302429-10G
PC302429-5G
PC302429-50G
APOSPC302429-10GEA
4375
SEK
APOSPC302429-10G
APOSPC302429-5G
APOSPC302429-50G
α-Bromo-2,3-dichloro-6-fluorotoluene 98%
α-Bromo-2,3-dichloro-6-fluorotoluene
Formel:
C₇H₄BrCl₂F Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04115873 CAS nummer: 886497-51-4 |