2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302382-5G PC302382-10G PC302382-1G
APOSPC302382-5GEA 1550 SEK
APOSPC302382-5G APOSPC302382-10G APOSPC302382-1G
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole 98%
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole
Formel: C₇H₅BrClFO
MW: 239,47 g/mol
Smältpunkt: 40…41 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115952
CAS nummer: 222712-93-8