2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302378-25G PC302378-5G PC302378-1G
APOSPC302378-25GEA 6850 SEK
APOSPC302378-25G APOSPC302378-5G APOSPC302378-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O
Smältpunkt: 48…50 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11519344
CAS nummer: 134741-65-4