(2,3-Difluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302374-1G PC302374-5G
APOSPC302374-1GEA 1925 SEK
APOSPC302374-1G APOSPC302374-5G
(2,3-Difluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
(2,3-Difluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Formel: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
Smältpunkt: 125…127 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04116025
CAS nummer: 886501-88-8