4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302350-1G PC302350-5G PC302350-25G
APOSPC302350-1GEA 1625 SEK
APOSPC302350-1G APOSPC302350-5G APOSPC302350-25G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215,18 g/mol
Smältpunkt: 50…53 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09832301
CAS nummer: 1000555-32-7