4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302349-1G PC302349-5G
APOSPC302349-1GEA 1300 SEK
APOSPC302349-1G APOSPC302349-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Smältpunkt: 45…47 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09832303
CAS nummer: 53903-59-6