4-Chloro-2,6-difluoroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
PC302322-5G
PC302322-10G
APOSPC302322-5GEA
380
SEK
APOSPC302322-5G
APOSPC302322-10G
4-Chloro-2,6-difluoroaniline 98%
4-Chloro-2,6-difluoroaniline
Formel:
C₆H₄ClF₂N MW: 163,55 g/mol Smältpunkt: 47…50 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03426173 CAS nummer: 69411-06-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |