4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302316-1G PC302316-5G
APOSPC302316-1GEA 1025 SEK
APOSPC302316-1G APOSPC302316-5G
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 97%
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₈F₂O₃
Smältpunkt: 183…186 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01222822
CAS nummer: 103962-07-8