3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302307-1G PC302307-5G
APOSPC302307-1GEA 1025 SEK
APOSPC302307-1G APOSPC302307-5G
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Smältpunkt: 54…58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09025417
CAS nummer: 916421-06-2