3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propionic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302266-1G PC302266-5G PC302266-10G PC302266-25G
APOSPC302266-1GEA 855 SEK
APOSPC302266-1G APOSPC302266-5G APOSPC302266-10G APOSPC302266-25G
3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182,19 g/mol
Smältpunkt: 64…69 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09025393
CAS nummer: 881189-64-6