2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302253-1G PC302253-5G PC302253-25G
APOSPC302253-1GEA 1125 SEK
APOSPC302253-1G APOSPC302253-5G APOSPC302253-25G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₉H₇F₆NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11519320
CAS nummer: 1092460-74-6