2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302252-1G PC302252-5G PC302252-10G
APOSPC302252-1GEA 1875 SEK
APOSPC302252-1G APOSPC302252-5G APOSPC302252-10G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₈F₃NO
Smältpunkt: 75…78 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09832352
CAS nummer: 1017779-20-2