(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302221-1G PC302221-5G
APOSPC302221-1GEA 1600 SEK
APOSPC302221-1G APOSPC302221-5G
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Formel: C₉H₄Cl₂F₃N
Smältpunkt: 49…52 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09832275
CAS nummer: 1017777-89-7