2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302220-1G PC302220-5G PC302220-10G
APOSPC302220-1GEA 1600 SEK
APOSPC302220-1G APOSPC302220-5G APOSPC302220-10G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄Cl₂F₃N
MW: 230,02 g/mol
Smältpunkt: 43…45 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09832277
CAS nummer: 1017777-92-2