(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302198-1G PC302198-5G PC302198-10G
APOSPC302198-1GEA 445 SEK
APOSPC302198-1G APOSPC302198-5G APOSPC302198-10G
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Smältpunkt: 125…127 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115851
CAS nummer: 886496-99-7