3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302187-25G PC302187-5G PC302187-1G
APOSPC302187-25GEA 4800 SEK
APOSPC302187-25G APOSPC302187-5G APOSPC302187-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂FO₂
Smältpunkt: 150…153 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09025382
CAS nummer: 916420-62-7