3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302186-25G PC302186-5G PC302186-1G
APOSPC302186-25GEA 4700 SEK
APOSPC302186-25G APOSPC302186-5G APOSPC302186-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Smältpunkt: 60…63 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09025381
CAS nummer: 916420-61-6