2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302174-10G PC302174-5G PC302174-1G
APOSPC302174-10GEA 3150 SEK
APOSPC302174-10G APOSPC302174-5G APOSPC302174-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₄
Smältpunkt: 88…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115966
CAS nummer: 848947-91-1