(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302168-1G PC302168-5G
APOSPC302168-1GEA 1350 SEK
APOSPC302168-1G APOSPC302168-5G
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,59 g/mol
Smältpunkt: 149…152 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660234
CAS nummer: 886500-31-8