2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC302166-5G PC302166-1G
APOSPC302166-5GEA 1700 SEK
APOSPC302166-5G APOSPC302166-1G
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol 97%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol
Formel: C₆H₃BrClFO
MW: 225,44 g/mol
Smältpunkt: 38…40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115954
CAS nummer: 886499-83-8