(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302116-1G
PC302116-5G
PC302116-10G
APOSPC302116-1GEA
650
SEK
APOSPC302116-1G
APOSPC302116-5G
APOSPC302116-10G
(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Formel:
C₉H₉FO₂ Smältpunkt: 105…107 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09832241 CAS nummer: 1000520-92-2 |