2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302083-1G PC302083-5G
APOSPC302083-1GEA 1250 SEK
APOSPC302083-1G APOSPC302083-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₁H₉F₃O₂
MW: 230,18 g/mol
Smältpunkt: 155…158 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09832288
CAS nummer: 1017778-08-3