(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302061-1G PC302061-5G PC302061-10G PC302061-25G
APOSPC302061-1GEA 395 SEK
APOSPC302061-1G APOSPC302061-5G APOSPC302061-10G APOSPC302061-25G
(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Smältpunkt: 82…84 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04116012
CAS nummer: 22902-86-9