3,5-Difluorobenzamidoxime 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302038-10G PC302038-1G PC302038-5G
APOSPC302038-10GEA 940 SEK
APOSPC302038-10G APOSPC302038-1G APOSPC302038-5G
3,5-Difluorobenzamidoxime 97%
3,5-Difluorobenzamidoxime
Formel: C₇H₆F₂N₂O
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 874880-59-8