3,5-Difluoro-4-methoxyphenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Difluor-4-hydroxyanisole
PC302037-1G PC302037-5G PC302037-25G
APOSPC302037-1GEA 1125 SEK
APOSPC302037-1G APOSPC302037-5G APOSPC302037-25G
3,5-Difluoro-4-methoxyphenol 98%
3,5-Difluoro-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
Smältpunkt: 67…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115918
CAS nummer: 443-42-5