2,4-Dichloro-5-fluorobenzylamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302011-1G PC302011-5G
APOSPC302011-1GEA 1575 SEK
APOSPC302011-1G APOSPC302011-5G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzylamine 97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzylamine
Formel: C₇H₆Cl₂FN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660211
CAS nummer: 939980-28-6