2,3-Difluoro-6-methoxyphenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Difluor-2-hydroxyanisole
PC302010-1G PC302010-5G PC302010-10G
APOSPC302010-1GEA 1425 SEK
APOSPC302010-1G APOSPC302010-5G APOSPC302010-10G
2,3-Difluoro-6-methoxyphenol 97%
2,3-Difluoro-6-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
Smältpunkt: 44…47 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04116024
CAS nummer: 186306-70-7