2,3-Dichloro-6-fluorobenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302005-25G PC302005-5G PC302005-1G PC302005-100G
APOSPC302005-25GEA 4075 SEK
APOSPC302005-25G APOSPC302005-5G APOSPC302005-1G APOSPC302005-100G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoic acid 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂FO₂
Smältpunkt: 134…136 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00090506
CAS nummer: 32890-91-8