2,4-Dinitro-5-fluoroaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Fluoro-2,4-dinitroaniline
PC3020-25G PC3020-5G
APOSPC3020-25GEA 3250 SEK
APOSPC3020-25G APOSPC3020-5G
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline 97%
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline
Formel: C₆H₄FN₃O₄
Smältpunkt: 185…190 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007150
CAS nummer: 367-81-7