4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3016-1G PC3016-5G
APOSPC3016-1GEA 600 SEK
APOSPC3016-1G APOSPC3016-5G
4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl 97%
4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl
Formel: C₁₄H₆F₈
MW: 326.19 g/mol
Smältpunkt: 148…149 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000314
CAS nummer: 26475-18-3