3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3012-1G PC3012-250MG
APOSPC3012-1GEA 4525 SEK
APOSPC3012-1G APOSPC3012-250MG
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₀BFO₂
MW: 216,200 g/mol
Smältpunkt: 237…242 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04115668
CAS nummer: 409108-13-0