2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3009-1G PC3009-25G PC3009-5G
APOSPC3009-1GEA 260 SEK
APOSPC3009-1G APOSPC3009-25G APOSPC3009-5G
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
Smältpunkt: 168…171 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03095100
CAS nummer: 352534-79-3