3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC300708-1G PC300708-5G PC300708-25G
APOSPC300708-1GEA 260 SEK
APOSPC300708-1G APOSPC300708-5G APOSPC300708-25G
3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Formel: C₈H₇F₃N₂O₂
MW: 220.15 g/mol
Smältpunkt: 50…52 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660166
CAS nummer: 886500-80-7