2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
PC300693-1G
PC300693-10G
PC300693-5G
APOSPC300693-1GEA
2575
SEK
APOSPC300693-1G
APOSPC300693-10G
APOSPC300693-5G
2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(1-Methylhydrazino)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel:
C₆H₇F₃N₄ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD20037418 CAS nummer: 1372711-01-7 |