4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (4-(4-Fluorophenoxy)phenyl)methanol
PC300610-1G PC300610-5G
APOSPC300610-1GEA 2075 SEK
APOSPC300610-1G APOSPC300610-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Formel: C₁₃H₁₁FO₂
MW: 218,227 g/mol
Smältpunkt: 66…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11190422
CAS nummer: 167091-96-5