2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenol, 3-Amino-4-hydroxybenzotrifluoride
PC300506-1G PC300506-250MG PC300506-5G
APOSPC300506-1GEA 685 SEK
APOSPC300506-1G APOSPC300506-250MG APOSPC300506-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177,1200 g/mol
Smältpunkt: 118…120 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01731750
CAS nummer: 454-81-9