2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,6-Dibromo-4-trifluoromethylphenol, 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzotrifluoride
PC300505-1G PC300505-5G
APOSPC300505-1GEA 1200 SEK
APOSPC300505-1G APOSPC300505-5G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₃Br₂F₃O
MW: 319,901 g/mol
Smältpunkt: 51…53 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09261146
CAS nummer: 35852-57-4