5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3003-1G PC3003-5G
APOSPC3003-1GEA 1375 SEK
APOSPC3003-1G APOSPC3003-5G
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆F₃NO₃
Smältpunkt: 201…207 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00276997
CAS nummer: 175203-84-6