1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3001-25G PC3001-5G
APOSPC3001-25GEA 990 SEK
APOSPC3001-25G APOSPC3001-5G
1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene 98%
1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene
Formel: C₈H₉FO₂
Kokpunkt: 119…121 °C/40mmHg
Smältpunkt: 23…26 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042487
CAS nummer: 82830-49-7