1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC300002-1G PC300002-5G PC300002-10G
APOSPC300002-1GEA 1925 SEK
APOSPC300002-1G APOSPC300002-5G APOSPC300002-10G
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₂FNO₃
Smältpunkt: 152…154 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07359954
CAS nummer: 63674-46-4